Principaux documents
SY3H3D67DAE3
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
Réf. du fournisseur: E56668-1G
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
10 G
85,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E56668-1G
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-oxo-8-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)8-6-17-10-7(11(8)18)4-3-5-9(10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
XSNJFNKOHAUNPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56668.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56668.html