Principaux documents
SY3H3D67D8A0
Synthonix Corporation
Ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)9-7(2)5-4-6-8(9)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
KWXBNUYCDMPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52826.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52826.html