Principaux documents
SY3H3D67D2C0
Synthonix Corporation
6-Ethoxy-5-fluoropyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-ethoxy-5-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-2-11-7-6(8)3-5(9)4-10-7/h3-4H,2,9H2,1H3
Clé InChI
QYCNUMGMBSFODC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/46335.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46335.html