Principaux documents
SY3H3D67D223
Synthonix Corporation
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: E43217-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
24,50 €
250 MG
30,62 €
1 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E43217-100MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-ethyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-4-7-5(9)3-6(10)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Clé InChI
CBXPKEZRCKCOID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43217.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43217.html