Principaux documents
SY3H3D67CC1D
Synthonix Corporation
Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
Réf. du fournisseur: D55777-1G
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
30,62 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D55777-1G
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Inchi Code
1S/C12H12Br2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
WXRSDHICEYICMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55777.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55777.html