Principaux documents
SY3H3D67C65F
Synthonix Corporation
Dimethyl 4-bromophthalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
dimethyl 4-bromophthalate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)15-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
AMNIKUDFXYWYSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://synthonix.com/54032.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54032.html