Principaux documents
SY3H3D67C5D7
Synthonix Corporation
(S)-2-(3,5-Difluorophenyl)pyrrolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2S)-2-(3,5-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h4-6,10,13H,1-3H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
INAOTHVFVJELEL-JTQLQIEISA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52540.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52540.html