SY3H3D67C349
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Réf. du fournisseur: D49589-250MG
23,27 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D49589-250MG
23,27 €
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.ClH/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GXPODRSSEXQIOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49589.html