Principaux documents
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html