Principaux documents
SY3H3D67C207
Synthonix Corporation
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
25 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: D47859-1G
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
25 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D47859-1G
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
Clé InChI
UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47859.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47859.html