Principaux documents
SY3H3D67C1BB
Synthonix Corporation
4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
61,24 €
Réf. du fournisseur: D47296-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
25,72 €
5 G
36,74 €
10 G
61,24 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D47296-1G
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4,6-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Clé InChI
YIVXDNUTNIKQMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47296.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47296.html