Principaux documents
SY3H3D67C107
Synthonix Corporation
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: D46452-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D46452-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7HCl2F3N2/c8-5-1-4(7(10,11)12)3(2-13)6(9)14-5/h1H
Clé InChI
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46452.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46452.html