SY3H3D67C026
Synthonix Corporation
((Difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Réf. du fournisseur: D45103-100MG
48,99 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D45103-100MG
48,99 €
Iupac Name
((difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO2S/c8-7(9,10)13(11,12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
LIPDDCLPIKKOTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45103.html