Principaux documents
SY3H3D67BBF1
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
100 MG
22,05 €
250 MG
24,50 €
1 G
73,49 €
Réf. du fournisseur: D44437-100MG
22,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
22,05 €
250 MG
24,50 €
1 G
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D44437-100MG
22,05 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F5N/c8-4-2-5(9)6(13)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H,13H2
Clé InChI
FFQALBCXGPYQGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44437.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44437.html