Principaux documents
SY3H3D67BB56
Synthonix Corporation
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
1 G
23,27 €
5 G
24,50 €
10 G
48,99 €
Réf. du fournisseur: D43517-1G
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
23,27 €
5 G
24,50 €
10 G
48,99 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D43517-1G
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/43517.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43517.html