Principaux documents
SY3H3D67B9B6
Synthonix Corporation
2,6-Difluoropyridin-4-amine
100 MG
23,27 €
250 MG
36,74 €
1 G
85,73 €
Réf. du fournisseur: D40746-100MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
23,27 €
250 MG
36,74 €
1 G
85,73 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D40746-100MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-difluoro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
OWXBXLGJIFPPMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40746.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40746.html