SY3H3D67B8A1
Synthonix Corporation
4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Réf. du fournisseur: C59377-250MG
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C59377-250MG
18,37 €
Iupac Name
4-cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Inchi Code
1S/C19H17F2NO2/c1-2-3-4-5-13-6-8-14(9-7-13)19(23)24-15-10-17(20)16(12-22)18(21)11-15/h6-11H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZSDURCFSQJERPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59377.html