Principaux documents
SY3H3D67B8A0
Synthonix Corporation
(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)methanol
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: C59372-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C59372-250MG
24,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2
Clé InChI
FIZDBNPUFMDGFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59372.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59372.html