Principaux documents
SY3H3D67B86A
Synthonix Corporation
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: C58566-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C58566-250MG
18,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C16H11ClN2/c17-16-18-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
Clé InChI
QNGVEVOZKYHNGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/58566.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58566.html