Principaux documents
SY3H3D67AFF5
Synthonix Corporation
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
5 G
19,60 €
10 G
24,50 €
25 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: C56488-5G
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
19,60 €
10 G
24,50 €
25 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C56488-5G
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
Clé InChI
HHWDZLSGDDXUSM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale-yellow
Product Link
https://synthonix.com/56488.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56488.html