Principaux documents
SY3H3D67AE0A
Synthonix Corporation
4-Chloroquinolin-8-amine
100 MG
48,99 €
250 MG
55,11 €
1 G
73,49 €
Réf. du fournisseur: C51070-100MG
48,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
48,99 €
250 MG
55,11 €
1 G
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C51070-100MG
48,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-chloro-8-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H,11H2
Clé InChI
GGVFMKZFUXGDMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51070.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51070.html