SY3H3D67AD5D
Synthonix Corporation
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Réf. du fournisseur: C49581-250MG
121,24 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C49581-250MG
121,24 €
Iupac Name
2-cyclohexylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,9H2;1H
Clé InChI
UZNMRHPOSFFDLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49581.html