Principaux documents
SY3H3D67A3E9
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-iodotoluene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.48
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-chloro-2-iodo-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6ClI/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
FTGLKPMFTLNUBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow to pale yellow red or pale-red solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/45181.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45181.html