SY3H3D67A103
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Réf. du fournisseur: C42072-250MG
78,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C42072-250MG
78,37 €
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-5-4(11)1-3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H,11H2
Clé InChI
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42072.html