SY3H3D67A0FE
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Réf. du fournisseur: C42023-1G
20,82 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C42023-1G
20,82 €
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2(3H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42023.html