SY3H3D679C9E
Synthonix Corporation
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Réf. du fournisseur: B59141-250MG
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B59141-250MG
18,37 €
Iupac Name
2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-13-10-11-16-15-8-4-5-9-17(15)20(18(16)12-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
Clé InChI
SOODLDGRGXOSTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59141.html