Principaux documents
SY3H3D679120
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
250 MG
83,27 €
1 G
84,50 €
5 G
90,62 €
Réf. du fournisseur: B57894-250MG
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
83,27 €
1 G
84,50 €
5 G
90,62 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B57894-250MG
83,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57894.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57894.html