Principaux documents
SY3H3D678E4B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
250 MG
19,60 €
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
Réf. du fournisseur: B55879-250MG
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
19,60 €
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B55879-250MG
19,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O3/c1-12(2,3)19-11(18)16-15-10(17)8-6-7(13)4-5-9(8)14/h4-6H,1-3H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clé InChI
PAPCXRVVAHZZHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55879.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55879.html