Principaux documents
SY3H3D6786D9
Synthonix Corporation
2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-(1,3-benzodioxol-5-ylamino)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c11-4-3-10-7-1-2-8-9(5-7)13-6-12-8;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
LMONVTDNVNEAQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52125.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52125.html