SY3H3D6786BF
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Réf. du fournisseur: B51977-1G
25,72 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B51977-1G
25,72 €
Iupac Name
3-bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)12/h3-5,12H,2H2,1H3
Clé InChI
GWEFTCNMUHHQLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51977.html