Principaux documents
SY3H3D678588
Synthonix Corporation
tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
5 G
26,94 €
25 G
36,74 €
100 G
110,23 €
Réf. du fournisseur: B50538-5G
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
26,94 €
25 G
36,74 €
100 G
110,23 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B50538-5G
26,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
JDDPITNKUXPLSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/50538.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50538.html