Principaux documents
SY3H3D677E06
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine hydrochloride
250 MG
23,27 €
1 G
36,74 €
5 G
97,98 €
Réf. du fournisseur: B49625-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
23,27 €
1 G
36,74 €
5 G
97,98 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B49625-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
YWLWDIDXKBULLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49625.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49625.html