Principaux documents
SY3H3D677D8E
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylpyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-8(6(2)11)3-7(9)4-10-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
RUXHXSRABFBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49027.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49027.html