Principaux documents
SY3H3D677BE2
Synthonix Corporation
7-Bromoquinazolin-2-amine
100 MG
88,17 €
250 MG
108,99 €
1 G
194,72 €
Réf. du fournisseur: B47913-100MG
88,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
88,17 €
250 MG
108,99 €
1 G
194,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B47913-100MG
88,17 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
CFUQBLOSOCYEIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47913.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47913.html