Principaux documents
SY3H3D677BDA
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-6(8(10,11)12)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
OYFKTZQGAWXNTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47850.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47850.html