SY3H3D677BB7
Synthonix Corporation
5-Bromoisophthalaldehyde
Réf. du fournisseur: B47764-250MG
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B47764-250MG
18,37 €
Iupac Name
5-bromoisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
Clé InChI
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47764.html