Principaux documents
SY3H3D6775A8
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-5(8)2-6(4-7)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
MEQKSFQEPDRNEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45417.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45417.html