SY3H3D6774AB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Réf. du fournisseur: B44584-250MG
24,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B44584-250MG
24,50 €
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
XTSUGBHLVDLGFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44584.html