Principaux documents
SY3H3D677421
Synthonix Corporation
4-Bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
250 MG
$39.10
1 G
$43.70
5 G
$46.00
Réf. du fournisseur: B44193-250MG
$39.10
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
$39.10
1 G
$43.70
5 G
$46.00
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.91
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B44193-250MG
$39.10
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
KVYHYUJRKYXVRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44193.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44193.html