SY3H3D677410
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Réf. du fournisseur: B44114-100MG
18,37 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: B44114-100MG
18,37 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
COMRZEYMBSUAGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44114.html