SY3H3D6773FC
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Réf. du fournisseur: B44094-250MG
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B44094-250MG
18,37 €
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Clé InChI
DRKWKPSNVQVDKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44094.html