Principaux documents
SY3H3D6773A2
Synthonix Corporation
Benzene-1,3,5-triamine trihydrochloride
100 MG
36,74 €
250 MG
61,24 €
1 G
134,72 €
Réf. du fournisseur: B43579-100MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
36,74 €
250 MG
61,24 €
1 G
134,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.54
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B43579-100MG
36,74 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3,5-benzenetriamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.3ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;;/h1-3H,7-9H2;3*1H
Clé InChI
GSPBVFMIOSWQJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow or pale-gray to gray solid
Product Link
https://synthonix.com/43579.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43579.html