SY3H3D677291
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Réf. du fournisseur: B42094-250MG
25,72 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: B42094-250MG
25,72 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrFN2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Clé InChI
UXLRNUCHBXKRBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42094.html