SY3H3D67721A
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Réf. du fournisseur: B41738-250MG
24,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: B41738-250MG
24,50 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Clé InChI
ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41738.html