Principaux documents
SY3H3D676CE1
Synthonix Corporation
4-Bromobutan-1-amine hydrobromide
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
Réf. du fournisseur: B39952-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.95
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B39952-250MG
23,27 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-butanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H10BrN.BrH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
Clé InChI
PZKCNXZSEAHUGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/39952.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39952.html