Principaux documents
SY3H3D676C6D
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClF3/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
QRPRXRQFNNXPBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/39305.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/39305.html