SY3H3D676C26
Synthonix Corporation
5-Acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Réf. du fournisseur: A58634-1G
36,74 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A58634-1G
36,74 €
Iupac Name
5-acetyl-3-chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Inchi Code
1S/C16H14ClNO/c1-11(19)18-15-5-3-2-4-12(15)6-7-13-8-9-14(17)10-16(13)18/h2-5,8-10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
NMZOSOMVILZBJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58634.html