Principaux documents
SY3H3D676B6E
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
250 MG
78,37 €
1 G
84,50 €
5 G
96,74 €
Réf. du fournisseur: A54500-250MG
78,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
78,37 €
1 G
84,50 €
5 G
96,74 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A54500-250MG
78,37 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-10(13)11(9)17(14,15)16/h1-5H,6,12-13H2,(H,14,15,16)
Clé InChI
KTVWISLTJPDQQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/54500.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54500.html