Principaux documents
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
250 MG
25,72 €
1 G
36,74 €
5 G
73,49 €
Réf. du fournisseur: A48784-250MG
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
25,72 €
1 G
36,74 €
5 G
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A48784-250MG
25,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html