Principaux documents
SY3H3D675883
Synthonix Corporation
4-Amino-2-bromobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-7-3-6(10)2-1-5(7)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44740.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44740.html